Learn More
Thermo Scientific™ Estantes para congeladores y refrigeradores
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
29,2 pies cúb.(826L) unidades
51,1 pies cúb.(1447L) unidades
659, 1297, 1447 y 2231 l (23,3, 45,8, 51,1 y 78,8 pies cúb.)
Unidades de 133 l (4,7 pies cúb.), 326 l (11,5 pies cúb)
Tipo:
Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Maximice el almacenamiento del laboratorio mediante estantes para congeladores y refrigeradores Thermo Scientific™ diseñados para su uso como estantes de repuesto en refrigeradores, congeladores y ultracongeladores de laboratorio de alto rendimiento.
- Estantes de rejilla con revestimiento de epoxi.
- Tamaños de mitad de fondo y completo.
- Las unidades bajo mesa solo utilizan estantes de tamaño completo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi |
| Acabado exterior | Acero con revestimiento de epoxi |
| Para utilizar con (equipo) | Unidades de 133 l (4,7 pies cúb.), 326 l (11,5 pies cúb) |
| Garantía | La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información |
| Admite | Artículos de congelador generales |