Descripción
Maximice el almacenamiento del laboratorio mediante estantes para congeladores y refrigeradores Thermo Scientific™ diseñados para su uso como estantes de repuesto en refrigeradores, congeladores y ultracongeladores de laboratorio de alto rendimiento.
- Estantes de rejilla con revestimiento de epoxi.
- Tamaños de mitad de fondo y completo.
- Las unidades bajo mesa solo utilizan estantes de tamaño completo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Estantes abiertos de rejilla con revestimiento de epoxi |
| Acabado exterior | Acero con revestimiento de epoxi |
| Para utilizar con (equipo) | 29,2 pies cúb.(826L) unidades |
| Garantía | La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información |
| Admite | Artículos de congelador generales |