Learn More
Tenak™ Gradilla para congelador con varilla de fijación
Código de producto. 12418300 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
395 mm
505 mm
560 mm
615 mm
670 mm
725 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
12418300 560 mm cada uno
12438300 615 mm cada uno
12458290 395 mm cada uno
12458300 670 mm cada uno
12478300 725 mm cada uno
12498290 505 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12418300 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE20118S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradilla para congelador con varilla de fijación para su uso en una variedad de congeladores.
  • Para uso con congeladores
  • Incluye varilla de fijación
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Congeladores
Fondo (métrico) 140 mm
Incluye Varilla de fijación
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 560 mm
Anchura (métrico) 145 mm