Learn More
Eppendorf™ Gradilla para congelador: CryoCube™ serie FC660, DWP (53 mm), acceso lateral, acero inoxidable
Descripción
Gradilla para congelador: CryoCube™ serie FC660, DWP (53 mm), acceso lateral, acero inoxidable, gradilla para DWP (53 mm), tamaño máx. de DWP [mm]: 86 x 128 - Gradilla de acceso lateral - Dimensiones externas de la gradilla (Pr x An x Al) [mm]: 133 x 91 x 721 – Número máx. DWP por gradilla: 13 (13 x 1)- Acero inoxidable- Para ultracongelador: CryoCube™ FC660/ FC660h (máx. 60 gradillas)- Para ultracongelador: CryoCube™ FC660/FC660h (máx. 780 DWP)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para congelador |