Descripción
Conexión fácil
• Conjunto económico
• Kit de accesorios
• Para bomba de racor DN 25
• Kit de conexión
• Conjunto económico
• Kit de accesorios
• Para bomba de racor DN 25
• Kit de conexión
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | DN 25 KF |
| Incluye | Válvula esférica de 2 vías, conector de mangueras, anillo de fijación de bisagra, anillo de centrado, separador de vapor de aceite (AKD) y manguera de vacío de 1,5 m. |
| Cantidad | 1/Paq. |
| Tamaño | DN 25 KF |
| Tipo | Kit de adaptadores para liofilizadores |