Learn More
Gibco™ Medio de expresión FreeStyle™ F17
Descripción
con poca o ninguna adaptación
Las células ™ 293-F, 293-H, FreeStyle™ 293-F y CHO-S en suspensión se pueden cultivar directamente en el medio Gibco™ FreeStyle™ F17 sin ninguna adaptación. Las células adaptadas a otros medios sin suero disponibles en el mercado se pueden subcultivar directamente en el medio de Gibco™ FreeStyle™ F17, generalmente sin ninguna otra adaptación. Las células normalmente requieren adaptación de formulaciones que contienen suero.
Capacidad para sustentar el crecimiento en suspensión y la transfección de células 293-F y CHO
El medio Gibco™ FreeStyle™ F17 proporciona un rendimiento igual o mejor que el medio de expresión Gibco™ FreeStyle™ 293 y el medio Gibco™ FreeStyle™ CHO. El medio Gibco™ FreeStyle™ F17 admite células 293-F a una densidad máxima de 6–7 × 106 células viables por ml, y admite células CHO-S a una densidad máxima de 8–9 × 106 células viables por ml. Las células cultivadas en Gibco™ FreeStyle™ F17 se pueden transfectar utilizando una amplia variedad de reactivos de transfección, incluidos reactivos de transfección a base de lípidos, como 293fectin™ y el reactivo Freestyle™ MAX. En las células 293-F, la expresión de proteínas suele exceder de 75–150μ g/ml de IgG.
Formulación libre de material de origen animal y de proteínas –y definida químicamente
El medio de expresión Gibco™ FreeStyle™ F17 no contiene material de origen animal ni proteínas y se ha definido químicamente –lo que permite una purificación más sencilla de la proteína de interés. Los medios químicamente definidos Gibco™ no contienen proteínas, hidrolisatos ni componentes de composición desconocida.
Escalabilidad en matraces para dispositivos giratorios y biorreactores
La producción de proteínas con el medio Gibco™ FreeStyle™ F17 se puede ampliar en matraces para dispositivos giratorios o biorreactores. Se deben optimizar para cada sistema la velocidad apropiada del dispositivo giratorio o del propulsor y la densidad de siembra. En función del diseño y de la velocidad del rotor, puede que sea necesario suplementar el medio Gibco™ FreeStyle™ F17 con Pluronic™ F-68 adicional para evitar el esfuerzo de cizallamiento en el cultivo.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio Gibco™ FreeStyle™ F17 se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran situadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como fabricante de productos sanitarios y están certificadas según la norma ISO 13485.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco FreeStyle F17 Medium is manufactured at a cGMP-compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | HEK293 |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio de expresión F17 |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión de proteínas, producción de vectores virales |
| Línea de productos | Freestyle |
| Mostrar más |