Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad de corte bajo Freedite
Descripción
- Puente para rigidez torsional.
- Acolchado para un ajuste ceñido.
- También disponible con suela resistente a los peligros eléctricos previa solicitud (Referencia: 9FEHH).
- Exterior de piel flor, adorno reflectante en la parte trasera.
- Revestimiento de malla 3D transpirable.
- Plantilla extraíble, textil y de espuma.
- Puntera compuesta.
- Suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones.
- Entresuela de poliuretano inyectado.
- Suela de poliuretano.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Revestimiento de malla 3D transpirable |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Plantilla extraíble textil y de espuma, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano. |
| Material de la suela | Poliuretano, tejido compuesto |
| Modelo | Bajo |
| Material del dedo del pie | Compuesto |
| Peso (métrico) | 563 g por zapato de talla 8 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2011 |