Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad de corte alto Freedite
Código de producto. 15725625
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15725625 42 1 par
15765615 36 1 par
15775615 37 1 par
15785615 38 1 par
15795615 39 1 par
15705625 40 1 par
15715625 41 1 par
15735625 43 1 par
15745625 44 1 par
15755625 45 1 par
15765625 46 1 par
15775625 47 1 par
15785625 48 1 par
13 options
Código de producto. 15725625
Marca: Euro Protection™ 9FREH42
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los zapatos de seguridad de corte alto Euro Protection™ Freedite están acolchados para un ajuste cómodo y ceñido, cuentan con un puente que aporta rigidez y tienen puntera de material compuesto para mayor seguridad.
  • Puente para rigidez torsional.
  • Acolchado para un ajuste ceñido.
  • También disponible con suela resistente a los peligros eléctricos previa solicitud (Referencia: 9FEHH).
  • Exterior de piel flor, adorno reflectante en la parte trasera.
  • Revestimiento de malla 3D transpirable.
  • Plantilla extraíble, textil y de espuma.
  • Puntera compuesta.
  • Suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones.
  • Entresuela de poliuretano inyectado.
  • Suela de poliuretano.
Especificaciones
Color Negro
Material de revestimiento Revestimiento de malla 3D transpirable
Material Cuero
Tamaño 42
Características exclusivas Plantilla extraíble textil y de espuma, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano.
Material de la suela Poliuretano, tejido compuesto
Modelo Alto
Material del dedo del pie Compuesto
Peso (métrico) 602 g por zapato de talla 8
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345: 2011