Learn More
Hanna Instruments™ Fotómetro portátil de cloro libre y total
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Fotómetro portátil |
| Exactitud | ±0,03 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cloro (libre y total) |
| Altura (métrico) | 69 mm |
| Longitud (métrico) | 193 mm |
| Fuente de luz | Tungsten Lamp |
| temp | De 0 a 5 mg/L |
| Resolución | 0.01mg/L |
| Peso (métrico) | 0.36 kg |
| Anchura (métrico) | 104 mm |