Learn More
Hanna Instruments™ Fotómetro portátil de cloro libre y total
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Fotómetro portátil |
| Exactitud | ±0,03 mg/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Cloro (libre y total) |
| Altura (métrico) | 69mm |
| Longitud (métrico) | 192mm |
| Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
| temp | De 0 a 5 mg/l |
| Resolución | 0,01 mg/l |
| Peso (métrico) | 0,36kg |
| Anchura (métrico) | 104mm |