Learn More
Hanna Instruments™ Fotómetro portátil de cloro libre y total
Código de producto. 11376360
Change view
Click to view available options
temp:
De 0 a 5 mg/L
Longitud (métrico):
192mm
193 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Longitud (métrico) unitSize
11376360 De 0 a 5 mg/L 193 mm cada uno
11667130 De 0 a 5 mg/L 192mm cada uno
2 options
Código de producto. 11376360
Marca: Hanna Instruments™ HI96711
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo Fotómetro portátil
Exactitud ±0,03 mg/l
Para utilizar con (aplicación) Cloro (libre y total)
Altura (métrico) 69 mm
Longitud (métrico) 193 mm
Fuente de luz Tungsten Lamp
temp De 0 a 5 mg/L
Resolución 0.01mg/L
Peso (métrico) 0.36 kg
Anchura (métrico) 104 mm