Learn More
Hanna Instruments™ Kit de estándares de cloro libre
Código de producto. 10011844
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
Tamaño de la unidad:
5 g
10011844 1 juego 5 g
1 options
Código de producto. 10011844 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor CC41714DE
Solicitar formato a granel o personalizado
Compruebe rápidamente la calibración del medidor de cloro libre Hanna HI 93701 y HI 93711. El kit de estándares de cloro libre Hanna Instruments™ incluye cuatro (4) cubetas selladas de estándares de cloro libre, que contienen 0, 0,25, 0,5 y 1,0 mg/l (ppm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Determinación de cloro libre
Para utilizar con (equipo) Medidores de cloro libre HI 93701 y HI 93711
Incluye 4 cubetas selladas de estándar de cloro libre
Nº de pruebas 4
Cantidad 1 juego
temp 0, 0,25, 0,50 y 1,0 mg/l (ppm)
Tipo Estándar de calibración