missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Conjunto de reactivos de cloro libre para analizadores de procesos de la serie PCA
Descripción
Cada conjunto incluye un frasco de 500 ml de reactivo indicador, un frasco de 500 ml de reactivo tampón y reactivo DPD en polvo (ya sea en un frasco o en paquetes individuales). Para utilizar el conjunto de reactivos, es necesario activar la solución:
- Añada el polvo del frasco o los paquetes en el frasco que contiene la solución indicadora
- Vuelva a colocar el tapón y agite el frasco unos minutos para asegurarse de que el polvo está completamente disuelto
- La solución indicadora ya está activada y lista para su instalación en el PCA (analizador de color de procesos)
- Agite bien el frasco de la solución tampón antes de instalarla en el analizador—Los precipitados residuales no afectarán a las lecturas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Mediciones a largo plazo |
| Para utilizar con (equipo) | Analizadores de procesos de la serie PCA Hanna |
| Incluye | Solución indicadora de 500 ml, solución tampón de 500 ml, reactivo de DPD de 6 g |
| Cantidad | Conjunto de 1 |
| Suficiente para | Aplicaciones de proceso |
| Método de prueba | DPD |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- KIT DE CHLORINE LIBRE
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contém: (2Z)-2-Butenedioic acid dilithium salt,Sulphuric acid, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?