Learn More
Hanna Instruments™ Conjunto de reactivos de cloro libre para analizadores de procesos de la serie PCA
Código de producto. 11753223
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Mediciones a largo plazo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
11753223 Mediciones a largo plazo cada uno
1 options
Código de producto. 11753223
Marca: Hanna Instruments™ HI70430
Active la solución indicadora antes de usarla. El conjunto de reactivos de cloro libre Hanna Instruments™ para analizadores de procesos de la serie PCA se utiliza para mediciones de cloro en agua dulce. Están disponibles conjuntos para su uso con mediciones a corto y largo plazo.
Cada conjunto incluye un frasco de 500 ml de reactivo indicador, un frasco de 500 ml de reactivo tampón y reactivo DPD en polvo (ya sea en un frasco o en paquetes individuales). Para utilizar el conjunto de reactivos, es necesario activar la solución:
  • Añada el polvo del frasco o los paquetes en el frasco que contiene la solución indicadora
  • Vuelva a colocar el tapón y agite el frasco unos minutos para asegurarse de que el polvo está completamente disuelto
  • La solución indicadora ya está activada y lista para su instalación en el PCA (analizador de color de procesos)
  • Agite bien el frasco de la solución tampón antes de instalarla en el analizador—Los precipitados residuales no afectarán a las lecturas
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Mediciones a largo plazo
Para utilizar con (equipo) Analizadores de procesos de la serie PCA Hanna
Incluye Solución indicadora de 500 ml, solución tampón de 500 ml, reactivo de DPD de 6 g
Cantidad Conjunto de 1
Suficiente para Aplicaciones de proceso
Método de prueba DPD
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • KIT DE CHLORINE LIBRE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (2Z)-2-Butenedioic acid dilithium salt,Sulphuric acid, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.