missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Estándares de verificación de CAL libre de cloro

Código de producto. 15280016
Change view
Click to view available options
Concentración:
0,00 y 1,00 mg/L
Tamaño de la unidad:
20 ml
Código de producto. Concentración unitSize
15280016 0,00 y 1,00 mg/L 20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15280016

Marca: Hanna Instruments™ HI9670111

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Descripción Includes one sealed “A” cuvette for zeroing the meter and one “B” cuvette that is used to validate or calibrate.
Concentración 0,00 y 1,00 mg/L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cal Check Standard Cuvette B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt dichloride, Hydrochloric acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.