Learn More
UVP Lámpara de detección de fraudes
Código de producto. 11868010
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11868010
Marca: UVP 95016402
Solo quedan null
Especificaciones
Vataje 4 W
Wavelength 365 nm
Altura (métrico) 114 mm
Modelo SL-2M
Anchura (métrico) 165 mm
Tipo de producto Lámpara de detección de fraudes