Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser Broth Base (Dehydrated)
Código de producto. p-200112449
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 GR
10760714 500 g 500 GR
12774196 - 5 Kg
2 options
Código de producto. 10760714
Marca: Thermo Scientific™ CM0895B
Selectively enrich and isolate Listeria spp. from food and environmental samples with this medium.
Selectively enrich and isolate Listeria spp. from food and environmental samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser Broth (Dehydrated). The medium is intended for the isolation of Listeria as detailed in ISO11290-1:2017 Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp.
Listeria monocytogenes es la especie patógena de Listeria más común. Se ha demostrado su efecto patógeno en humanos y animales. El medio está diseñado para el aislamiento de Listeria como se detalla en ISO11290-1:2017. Método horizontal para la detección y recuento de especies de Listeria monocytogenes y Listeria.
  • Selectivo: el medio es selectivo para Listeria.
  • Fácil lectura: el ennegrecimiento del medio es prueba de presunción de la presencia de especies de Listeria.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AFNOR, IDF, ISO, NMKL.
Descripción Caldo Fraser
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Producción Para medios de 8,7 l