Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para fractalquina/CX3CL1 de ratón
Código de producto. p-7230953
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15495243
Marca: Invitrogen™ EMCX3CL1
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA de fractalquina/CX3CL1 de ratón cuantifica la fractalquina ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la fractalquina ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para fractalquina de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Las quimiocinas son una familia de proteínas asociadas con el tráfico de leucocitos en la vigilancia inmunitaria y la incorporación de células inflamatorias. Se clasifican en función de las posiciones de los residuos clave de cisteína. La CX3CL1 es una quimiocina CX3C conocida por inducir la adhesión y migración de leucocitos mediados por una forma unida a la membrana y una forma soluble respectivamente. Experimentos recientes han demostrado que la CX3CL1 puede suprimir la producción de óxido nitroso, interleucina-6 y TNF-a en las células microglía y neuronales activadas, lo que sugiere que puede actuar como inhibidor intrínseco contra la neurotoxicidad por microglía activada. Su receptor, el CX3CR1, también funciona como un coreceptor para la fusión de envoltorio de VIH-1 y VIH-2 y la infección vírica, que puede ser inhibida por CX3CL1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O35188
Intervalo del ensayo 0,274-200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 300 pg
Intervalo de calibración De 0,3 ng/ml a 200 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 20312
Símbolo de gen AB030188,ABCD-3,AI848747,CX3C,Cxc3,D8Bwg0439e,Scyd1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Fsp, Gro1, KC, Mgsa, N51, Scyb1, gro
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min