missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para fractalquina/CX3CL1 de ratón

Código de producto. 18547874
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
18547874 10 x 96 pruebas paquete de 10
15495243 96 pruebas 1 set
17135709 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18547874

Marca: Invitrogen™ EMCX3CL1X10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA de fractalquina/CX3CL1 de ratón cuantifica la fractalquina ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la fractalquina ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para fractalquina de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

Las quimiocinas son una familia de proteínas asociadas con el tráfico de leucocitos en la vigilancia inmunitaria y la incorporación de células inflamatorias. Se clasifican en función de las posiciones de los residuos clave de cisteína. La CX3CL1 es una quimiocina CX3C conocida por inducir la adhesión y migración de leucocitos mediados por una forma unida a la membrana y una forma soluble respectivamente. Experimentos recientes han demostrado que la CX3CL1 puede suprimir la producción de óxido nitroso, interleucina-6 y TNF-a en las células microglía y neuronales activadas, lo que sugiere que puede actuar como inhibidor intrínseco contra la neurotoxicidad por microglía activada. Su receptor, el CX3CR1, también funciona como un coreceptor para la fusión de envoltorio de VIH-1 y VIH-2 y la infección vírica, que puede ser inhibida por CX3CL1.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O35188
Intervalo del ensayo 0.274 to 200 ng/mL
Sensibilidad del ensayo 300 pg/mL
Intervalo de calibración 0.3 ng/mL to 200 ng/mL
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Familia de proteínas Chemokine & Receptors
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, P-selectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Mouse
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 20312
Símbolo de gen AB030188,ABCD-3,AI848747,CX3C,Cxc3,D8Bwg0439e,Scyd1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 10 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 100 μL
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Fsp, Gro1, KC, Mgsa, N51, Scyb1, gro
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.