Learn More
Abnova™ Sonda FISH FRA7G(D7S486)/CEN7q
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tube |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | sitio frágil, tipo afidicolina, común, fra(7)(q31.2) |
| Alias de gen | D7S486 |
| Símbolo de gen | FRA7G |
| ID de gen (Entrez) | 2414 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 200 μl |
| Formulario | Líquido |