missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Fra2 Monoclonal Antibody (OTI7E4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15946784
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15946784 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15946784

Marca: Invitrogen™ MA527193

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fra2 Monoclonal Antibody for Western Blot

The Fos gene family consists of 4 members: FOS, FOSB, FOSL1, and FOSL2. These genes encode leucine zipper proteins that can dimerize with proteins of the JUN family, thereby forming the transcription factor complex AP-1. As such, the FOS proteins have been implicated as regulators of cell proliferation, differentiation, and transformation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fra2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7E4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FOSL2
N.º de referencia del gen P15408, P51145
Alias de gen FOS like 2, AP-1 trancription factor subunit; FOS like 2, AP-1 transcription factor subunit; FOS like antigen 2; FOSL2; FOS-like antigen 2; fos-related antigen 2; Fra2; FRA-2
Símbolos de los genes FOSL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 110-326 of FOSL2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2355, 25446
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.