missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FR4 (Folate receptor 4) Rat anti-Mouse, BV480, Clone: 12A5, BD OptiBuild™

Código de producto. 15940470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15940470 50 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15940470

Marca: BD Biosciences 746345

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

FR4 (Folate receptor 4) Monoclonal antibody specifically detects FR4 (Folate receptor 4) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FR4 (Folate receptor 4)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 12A5
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 480
Especie del huésped Rat
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.