Learn More
FR 180204, MedChemExpress
Código de producto. 16495048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16495048
Marca: Medchem Express HY12275
MedChemExpress FR 180204 is an ATP-competitive and selective ERK inhibitor. FR 180204 inhibits ERK1 and ERK2 with IC50s of 0.51 μM (Ki=0.31 μM) and 0.33 μM (Ki=0.14 μM), respectively.
FR 180204 is an ATP-competitive and selective ERK inhibitor. FR 180204 inhibits ERK1 and ERK2 with IC50s of 0.51 μM (Ki=0.31 μM) and 0.33 μM (Ki=0.14 μM), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FR 180204
Forma física Solid
CAS 865362-74-9
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13N7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (152.75 mM)
SMILES NC1=NNC2=NN=C(C3=C4C=CC=CN4N=C3C5=CC=CC=C5)C=C21
Peso molecular (g/mol) 327.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.34
Porcentaje de pureza 99.47%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.