Learn More
FPR Agonist 43, MedChemExpress
Código de producto. 16483767
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16483767
Marca: Medchem Express HY19574
MedChemExpress FPR Agonist 43 (compound 43) is a dual formyl peptide receptor 1 (FPR1) and formyl peptide receptor 2 (FPR2)/ALX agonist.
FPR Agonist 43 (compound 43) is a dual formyl peptide receptor 1 (FPR1) and formyl peptide receptor 2 (FPR2)/ALX agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FPR Agonist 43
Forma física Powder
CAS 903895-98-7
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21ClN4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (324.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=C(C(C)C)N(C)N(C2=CC=CC=C2)C1=O)NC3=CC=C(Cl)C=C3
Peso molecular (g/mol) 384.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.86
Porcentaje de pureza 97.12%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.