missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FPH2, MedChemExpress

Código de producto. 16465058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16465058 10 mg 10 miligramos
16475796 100 mg 100 miligramos
16463286 25 mg 25 miligramos
16441297 50 mg 50 miligramos
16407787 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16465058

Marca: Medchem Express HY12281

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress FPH2 induces of functional proliferation of primary human hepatocytes and may lead to the development of new therapeutics for liver diseases.

FPH2 induces of functional proliferation of primary human hepatocytes and may lead to the development of new therapeutics for liver diseases.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material FPH2
CAS 957485-64-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16ClN5O2S
Cantidad 10 mg
Sinónimo BRD-9424
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (282.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(CC)C=C1NC(NC2=CC(Cl)=CC=C2OC)=S)N
Peso molecular (g/mol) 353.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.83
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.