missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FoxP3 Antibody (FOXP3/8145R), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20858AF488
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| FoxP3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked | |
| Recombinant fragment (around aa300-431) of human FoxP3 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Chromatin Research, Immunology, Regulatory Immunology, Transcription Factors and Regulators | |
| 50943 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FOXP3/8145R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido