missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXP1 Monoclonal Antibody (OTI1G7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200013362
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17576202 30 μL 30 microlitros
17556202 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17576202

Marca: Origene Technologies TA506701S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FOXP1 Monoclonal antibody specifically detects FOXP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno FOXP1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FOXP1
N.º de referencia del gen Q9H334
Alias de gen 12CC4; 3110052D19Rik; 4932443N09Rik; AI461938; AW494214; FLJ23741; Fork head related protein like B; fork head-related protein like B; forkhead box P1; forkhead box protein P1; Forkhead box protein P1 (FOXP1); Forkhead-related transcription factor 1; Foxp1; Glutamine rich factor 1; glutamine-rich factor 1; hFKH1B; HSPC215; mac-1-regulated forkhead; MFH; MGC12942; MGC88572; MGC99551; QRF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FOXP1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27086
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.