Learn More
FOXP1 Monoclonal Antibody (OTI1G7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17576202
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17576202 30 μL 30 microlitros
17556202 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17576202
Marca: Origene Technologies TA506701S
Mouse Monoclonal Antibody
FOXP1 Monoclonal antibody specifically detects FOXP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno FOXP1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FOXP1
N.º de referencia del gen Q9H334
Alias de gen 12CC4; 3110052D19Rik; 4932443N09Rik; AI461938; AW494214; FLJ23741; Fork head related protein like B; fork head-related protein like B; forkhead box P1; forkhead box protein P1; Forkhead box protein P1 (FOXP1); Forkhead-related transcription factor 1; Foxp1; Glutamine rich factor 1; glutamine-rich factor 1; hFKH1B; HSPC215; mac-1-regulated forkhead; MFH; MGC12942; MGC88572; MGC99551; QRF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FOXP1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27086
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1