missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO4 (phospho S197) Rabbit anti-Human, Mouse, Rabbit, Polyclonal , Abnova™

Código de producto. 16234330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16234330 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16234330

Marca: Abnova PAB29614.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human FOXO4.

Especificaciones

Antígeno FOXO4 (phospho S197)
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human FOXO4.
Dilución Immunofluorescence (1:100-1:200) Immunohistochemistry (1:50-1:100) Western Blot (1:500-1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS (without Mg2+ and Ca2+), 150 mM NaCl, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide)
Alias de gen AFX/AFX1/MGC120490/MLLT7
Símbolos de los genes FOXO4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic phosphopeptide (conjugated with KLH) corresponding to residues surrounding S197 of human FOXO4.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4303
Especificidad de la prueba FOXO4 (phospho S197) polyclonal antibody detects endogenous level FOXO4 only when phosphorylated at serine 197.
Especies diana Human, Mouse, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.