Learn More
FOXO4 Monoclonal Antibody (OTI10F12), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200016127
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17520054 30 μL 30 microlitros
17500054 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17520054
Marca: Origene Technologies TA808604S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
FOXO4 Monoclonal antibody specifically detects FOXO4 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno FOXO4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10F12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ICOSLG
N.º de referencia del gen O75144
Alias de gen AFX; Afx1; Afxh; AFXzeta; Fkhr3; Fork head domain transcription factor AFX1; forkhead box O4; forkhead box protein O4; forkhead protein; FOXO4; FOXO4b; MGC120490; MLLT7; myeloid/lymphoid or mixed lineage-leukemia translocation to 7 homolog; myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila); translocated to, 7; OTTHUMP00000023497; RGD1561201
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ICOSLG produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23308
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1