missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO4 Monoclonal Antibody (OTI10F12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17500054
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17500054 100 μL 100 microlitros
17520054 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17500054

Marca: Origene Technologies TA808604

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FOXO4 (Forkhead box O4) is encoded by the FOXO4 gene located on the X chromosome. It is also known as AFX1 or MLLT7 (Myeloid/Lymphoid or Mixed-Lineage Leukemia (Trithorax Homolog, Translocated To, 7) and is a member of the O class of forkhead/ winged helix family of transcription factors along with FOXO1, FOXO3 and FOXO6. FOXO4 is abundantly expressed in skeletal muscle and adipose tissue. FOXO4 binds to the Insulin Responsive Element (IRE) and activates downstream targets of Insulin/IGF1 signaling such as IGFBP1. However, the activation of another downstream target of the Insulin/IGF1 pathway, Akt, leads to phosphorylation of FOXO4 on specific Ser/Thr residues. This phosphorylation mediates binding of FOXO4 to 14-3-3 and eventual exit of FOXO4 from the nucleus.

Especificaciones

Antígeno FOXO4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI10F12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FOXO4
N.º de referencia del gen P98177
Alias de gen AFX, AFX1, MLLT7
Símbolos de los genes FOXO4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 206-505 of human FOXO4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4303
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.