missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO1 Monoclonal Antibody (OTI2H4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17524064
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17524064 30 μL 30 microlitros
17504064 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17524064 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810676S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FOXO1 Monoclonal antibody specifically detects FOXO1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno FOXO1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica THAP5
N.º de referencia del gen Q7Z6K1
Alias de gen Afxh; AI876417; FKH1; FKHR; Fkhr1; forkhead box O1; forkhead box O1 a; forkhead box O1a; forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma); forkhead box protein O1; forkhead box protein O1; LOW QUALITY PROTEIN: forkhead box protein O1; forkhead box protein O1A; Forkhead box protein O1-A; Forkhead in rhabdomyosarcoma; forkhead protein 1; forkhead protein FKHR; forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma; fox family transcription factor FoxO1a.1; FOX01A; foxhead box protein O1-A; foxo1; FOXO1A; FoxO1a.1; member of FKHR-subclass forkhead/winged helix family; zgc:153388
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human THAP5 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 168451
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.