missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO1 Monoclonal Antibody (OTI2A5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17524004
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17524004 30 μL 30 microlitros
17504004 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17524004

Marca: Origene Technologies TA810653S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FOXO1 Monoclonal antibody specifically detects FOXO1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno FOXO1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FOXO1
N.º de referencia del gen Q12778
Alias de gen Afxh; AI876417; FKH1; FKHR; Fkhr1; forkhead box O1; forkhead box O1 a; forkhead box O1a; forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma); forkhead box protein O1; forkhead box protein O1; LOW QUALITY PROTEIN: forkhead box protein O1; forkhead box protein O1A; Forkhead box protein O1-A; Forkhead in rhabdomyosarcoma; forkhead protein 1; forkhead protein FKHR; forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma; fox family transcription factor FoxO1a.1; FOX01A; foxhead box protein O1-A; foxo1; FOXO1A; FoxO1a.1; member of FKHR-subclass forkhead/winged helix family; zgc:153388
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 356-655 of human FOXO1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2308
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.