missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXI1 Monoclonal Antibody (OTI7G9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17557682
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17557682 100 μL 100 microlitros
17577682 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17557682

Marca: Origene Technologies TA800141

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it is possible that this gene plays an important role in the development of the cochlea and vestibulum, as well as embryogenesis. Mutations in this gene may be associated with the common cavity phenotype. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno FOXI1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FOXI1
N.º de referencia del gen Q12951
Alias de gen FKH10, FKHL10, FREAC-6, FREAC6, HFH-3, HFH3
Símbolos de los genes FOXI1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 111-350 of human FOXI1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2299
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.