missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXI1 Monoclonal Antibody (OTI7G9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17577682
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17577682 30 μL 30 microlitros
17557682 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17577682

Marca: Origene Technologies TA800141S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FOXI1 Monoclonal antibody specifically detects FOXI1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno FOXI1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FOXI1
N.º de referencia del gen Q12951
Alias de gen 5830401E05Rik; Fkh10; FKHL10; Forkhead; forkhead box I1; forkhead box protein I1; forkhead homolog 10; forkhead-like 10; forkhead-related activator 6; forkhead-related protein FKHL10; Forkhead-related transcription factor 6; Foxi1; FREAC6; FREAC-6; Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 3; HFH3; HFH-3; HNF-3/forkhead homolog 3; HNF-3/fork-head homolog 3; HNF-3/fork-head homolog-3; MGC34197
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 111-350 of human FOXI1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2299
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.