missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXI1 Antibody (PCRP-FOXL1-1F8) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30159983
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30159983 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30159983

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP314224JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FOXI1 Monoclonal antibody specifically detects FOXI1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FOXI1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-FOXL1-1F8
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FKHL10HFH3, forkhead box I1, forkhead box protein I1, forkhead-like 10, forkhead-related activator 6, Forkhead-related protein FKHL10, Forkhead-related transcription factor 6, FREAC-6, FREAC6FKH10, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 3, HFH-3, HNF-3/fork-head homolog 3, HNF-3/fork-head homolog-3, MGC34197
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa104-258) of human FOXI1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q12951)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2299
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.