Learn More
Buerkle™ Cestillo de cuatro lados
Código de producto. 10127331 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
10127331 cada uno
1 options
Código de producto. 10127331
Marca: Buerkle™ 23500140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cestillo para el transporte de mercancías voluminosas. Ahorra espacio, resistente, fácil de transportar, disponible con tapa.
  • PE, transparente
  • 500 ml de graduación, hasta 12 l
  • Con asa resistente de PE
  • Contenido hasta la parte superior de 14 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Graduaciones Sí
Color Transparente
Material del mango Polietileno
Altura (métrico) 290 mm
Longitud (métrico) 280 mm
Cantidad 1 unidad
Forma Cuatro lados
Anchura (métrico) 280 mm