Learn More
Labconco™ Regleta de alimentación de cuatro tomas
Código de producto. p-4393947 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Amperaje:
2 A
Incluye:
4 tomas eléctricas
Tipo de producto:
Regleta de alimentación europea
Tensión:
250 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Amperaje Incluye Tipo de producto Tensión unitSize
11994809 2 A 4 tomas eléctricas Regleta de alimentación europea 250 V cada uno
1 options
Código de producto. 11994809
Marca: Labconco™ 5290400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona tomas eléctricas para conectar instrumentos y equipos
  • Electrical power extender for connecting equipment and instruments
  • North American electrical configuration
  • Adds four electrical receptacles
Especificaciones
Tipo de producto Regleta de alimentación europea
Para utilizar con (equipo) Electrical Equipment
Tensión 250 V
Amperaje 2 A
Para utilizar con (aplicación) Proporcionar tomas eléctricas para conectar instrumentos y equipos
Incluye 4 tomas eléctricas
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg