Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Four-Neck Round-Bottom Flasks
Código de producto. 11826154
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11826154 1000 ml cada uno
11836154 2000 ml cada uno
11846074 3000 ml cada uno
11816154 4000 ml cada uno
11826084 10.000 mL cada uno
5 options
Código de producto. 11826154
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 03345470
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reaction flasks with center neck and with 3 parallel side necks
  • Conforme a DIN 12392 y además de la norma estándar DIN
  • Con 3 cuellos laterales paralelos
  • Con juntas cónicas esmeriladas
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Descripción Cuello central NS 45/40, cuellos laterales NS 29/32
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
N.° por paquete 1
Tipo de producto Matraces de reacción
Diámetro exterior (métrico) 131 mm