Learn More
Solución de cuatro elementos - Ca, Mg, K, Na para ICP/MS en matriz de HNO3 a 1 g/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Four Elements |
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Ca,Mg,K,Na |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1000 mg/L |
| Tipo | Solución estándar de varios elementos para calibración ICP/MS |
| Elemento | Ca, Mg, K, Na |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Cantidad | 50 mL |