Learn More
Solución de cuatro elementos - Ca, Mg, K, Na para ICP/MS en matriz de HNO3 a 1 g/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12916203 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
Código de producto. 12916203
Marca: Fisher Chemical MS 010 250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Cantidad 250 mL