Learn More
Honeywell Safety Products™ Guante revestido para fundición
Descripción
- Diseño de cuero de serraje de piel de vaca repelente al agua y resistente al calor, ideal para soldadura.
- Excelente resistencia al calor radiante y en contacto directo.
- Corte Gunn, pulgar cosido, diseño tipo manopla.
- La parte de la mano está revestida de algodón y viscosa para proporcionar una sensibilidad táctil mejorada.
- Revestimiento de espuma no inflamable laminado sobre un tejido resistente al calor.
- Confeccionados en los EE. UU.
- El pulgar con solapa y los materiales de fabricación proporcionan flexibilidad.
- Las costuras de hilo de Kevlar™ son resistentes y garantizan un mejor aislamiento térmico.
- El puño de cuero flor protege gran parte del antebrazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, EN 407-04 sobre riesgos térmicos, tipo de soldadura B según la EN 12477-2002, CE Categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de declaración CE 0075/797/162/02/07/004 |
| Clasificación | Movilidad: 4 |
| Material del manguito | Cuero flor |
| Estilo de corte | Gunn |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Material | Cuero de piel de vaca, Cuero flor, Algodón, Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™ |
| Tipo de producto | Welding Gloves (Type B) |
| Tamaño | 10 |
| Modelo | Manopla |
| Grosor (métrico) | 1,3/1,4mm |
| Mostrar más |