missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fostamatinib, MedChemExpress

Código de producto. 16408227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16408227 5 mg 5 miligramos
16466086 100 mg 100 miligramos
16465508 10 mg 10 miligramos
16421687 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16408227

Marca: Medchem Express HY13038A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fostamatinib (R788) is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).

Fostamatinib (R788) is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fostamatinib
CAS 901119-35-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H26FN6O9P
Cantidad 5 mg
Sinónimo R788
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (107.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES COC1=CC(NC2=NC=C(C(NC3=NC(N4COP(O)(O)=O)=C(C=C3)OC(C)(C)C4=O)=N2)F)=CC(OC)=C1OC
Peso molecular (g/mol) 580.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.46
Porcentaje de pureza 98.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.