missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosfluconazole, MedChemExpress

Código de producto. 16474406
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16474406 100 mg 100 miligramos
16489666 50 mg 50 miligramos
16482626 25 mg 25 miligramos
16423118 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474406

Marca: Medchem Express HY100666

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fosfluconazole is a prodrug of Fluconazole that is widely used as an antifungal agent.

Fosfluconazole is a prodrug of Fluconazole that is widely used as an antifungal agent.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fosfluconazole
Forma física Powder
CAS 194798-83-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13F2N6O4P
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 6.2 mg/mL (16.05 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC=C(C(CN2N=CN=C2)(OP(O)(O)=O)CN3N=CN=C3)C(F)=C1
Peso molecular (g/mol) 386.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.25
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.