missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosamprenavir Calcium Salt, MedChemExpress

Código de producto. 16457338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16457338 10 mg 10 miligramos
16499827 5 mg 5 miligramos
16441679 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16457338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17431

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fosamprenavir Calcium Salt (GW433908G) is a phosphate ester prodrug of the antiretroviral protease inhibitor Amprenavir, with improved solubility. Anti-HIV infection.

Fosamprenavir Calcium Salt (GW433908G) is a phosphate ester prodrug of the antiretroviral protease inhibitor Amprenavir, with improved solubility. Anti-HIV infection.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fosamprenavir Calcium Salt
CAS 226700-81-8
Color off White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H34CaN3O9PS
Cantidad 10 mg
Sinónimo GW433908G
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (80.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.25 mg/mL (0.40 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](OP([O-])([O-])=O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C.[Ca+2]
Peso molecular (g/mol) 623.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 623.67
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.