missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOS Monoclonal Antibody (OTI3B8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200013766
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17527153 30 μL 30 microlitros
17507153 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17527153

Marca: Origene Technologies TA806862S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FOS Monoclonal antibody specifically detects FOS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno FOS
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RORB
N.º de referencia del gen Q92753
Alias de gen activator protein 1; AP-1; cellular oncogene c-fos; cellular oncogene fos; cFos; C-FOS; c-fos oncogene; c-fos protooncogene protein; D12Rfj1; FBJ murine osteosarcoma viral (v-fos) oncogene homolog (oncogene FOS); FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog; FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B; FBJ osteosarcoma oncogene; FBJ osteosarcoma oncogene B; FBJ osteosarcoma viral oncogene isoform deltaFosb-2; FOS; Fos proto-oncogene, AP-1 trancription factor subunit; Fos proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit; Fosb; FosB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit; fra-2; G0/G1 switch regulatory protein 7; G0S7; I79_009428; p55; protein fosB; proto-oncogene cFOS; proto-oncogene c-Fos; proto-oncogene protein c-fos; v-fos FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-260 of human RORB produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6096
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.