Learn More
Poulten & Graf GmbH Dispensador FORTUNA UNIVERSAL™ OPTIFIX™ HF
Código de producto. p-7116416
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11758286 50 mL cada uno
10272941 30 mL cada uno
2 options
Código de producto. 11758286
Marca: Poulten & Graf GmbH 101 10648
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El dispensador Poulten & Graf GmbH FORTUNA UNIVERSAL™ OPTIFIX™ HF está pensado para la dispensación de ácido hidroflórico y todos los líquidos que pueden manipularse con los dispensadores OPTIFIX™.
  • Sin resorte metálico
  • El líquido dosificador no se contamina
  • Conforme a la norma EN ISO 8655-5
  • Fabricado con PTFE
Especificaciones
Cantidad 1
Tipo Dispensador para la parte superior de los frascos
Capacidad (métrico) 50 mL