Learn More
Poulten & Graf GmbH Jeringa de precisión de gas FORTUNA™
Código de producto. p-8498004
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 ml
Incluye:
Llave de paso recta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye unitSize
11962129 50 ml Llave de paso recta cada uno
1 options
Código de producto. 11962129
Marca: Poulten & Graf GmbH 2 01246
La jeringa de precisión de gas Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ se utiliza para medir el volumen de gas.
  • Vidrio neutro transparente
  • Cilindros calibrados
  • Graduación en tinción ámbar difusa resistente al ácido y a los álcalis
  • Graduación en ámbar
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio (punta), Vidrio neutro, Vidrio neutro (cuerpo), Vidrio neutro (émbolo)
Color Transparente
Incluye Llave de paso recta
Tipo de producto Jeringa de precisión de gas FORTUNA con llave de paso recta
Desechables No
Graduaciones Ámbar
Cantidad 1
Volumen (métrico) 50 ml
Graduated Sí