Learn More
Poulten Graf™ Dispensadores de vidrio natural de Polyfix Fortuna
Código de producto. p-8001043
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 10 a 50 ml
De 2 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10248190 De 2 a 10 ml cada uno
10340261 De 10 a 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10248190 Proveedor Poulten Graf™ N.º de proveedor 101 07038
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la dispensación de todos los productos químicos, incluidos disolventes, que no atacan el polipropileno y no se cristalizan. Los dispensadores de vidrio natural Polyfix Poulten Graf™ Fortuna™ cuentan con un pistón de vidrio.
Para la dispensación de todos los productos químicos, incluidos disolventes, que no atacan el polipropileno y no se cristalizan. Los dispensadores de vidrio natural Polyfix Poulten Graf™ Fortuna™ cuentan con un pistón de vidrio.
  • Procedimiento de dispensación visible
  • Sistema de ajuste del volumen fácil de usar
  • Bloque de válvulas fabricado con polipropileno con adaptador FIX
Especificaciones
Exactitud 0,60%
Tipo de producto Dispensador
Color Natural
Material Vidrio
Volumen (métrico) De 2 a 10 ml
Incrementos 0,2 ml