Learn More
Poulten Graf™ Dispensadores de vidrio natural de Polyfix Fortuna
Código de producto. 10340261
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 10 a 50 ml
De 2 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10340261 De 10 a 50 ml cada uno
10248190 De 2 a 10 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10340261
Marca: Poulten Graf™ 101 07048
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la dispensación de todos los productos químicos, incluidos disolventes, que no atacan el polipropileno y no se cristalizan. Los dispensadores de vidrio natural Polyfix Poulten Graf™ Fortuna™ cuentan con un pistón de vidrio.
Para la dispensación de todos los productos químicos, incluidos disolventes, que no atacan el polipropileno y no se cristalizan. Los dispensadores de vidrio natural Polyfix Poulten Graf™ Fortuna™ cuentan con un pistón de vidrio.
  • Procedimiento de dispensación visible
  • Sistema de ajuste del volumen fácil de usar
  • Bloque de válvulas fabricado con polipropileno con adaptador FIX
Especificaciones
Exactitud 0,60%
Tipo de producto Dispensador analógico para parte superior de frasco
Color Natural
Canales 1
Material PTFE, Polipropileno
Volumen (métrico) De 10 a 50 ml
Incrementos 1 ml